(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10398.14EA 102 EUR
A10398.14 A10398.06
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile ≥97%
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Kookpunt: 106…110 °C (0,1 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017528
CAS nummer: 22446-12-4
EINECS: 000-000-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III