3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H27598.06EA 39.7 EUR
H27598.06 H27598.14
3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine ≥99%
3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine
Formule: C₇H₇Br₂NO₂
MW: 296,95 g/mol
Smeltpunt: 85…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00955954
CAS nummer: 16727-44-9