Thermocyclers, Techne® ³Prime
Leverancier: Cole Parmer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-1608EA 4125.58 EUR
TECN3PRIMEG/02 TECN3PRIMEG/05 TECN3PRIMEBASE/05 TECN3PRIMEX/USB TECN3PRIMEX/02 TECN3PRIMEX/05
Thermocyclers, Techne® ³Prime
De ³Prime personal cycler biedt eenvoudige programmering en instrumentflexibililteit, heeft een snelle opwarmsnelheid en is ruimtebesparend, waardoor dit apparaat ideaal is voor research- en opleidingslaboratoria. Via een kleurentouchscreen en kant-en-klare sjablonen wordt de gebruiker intuïtief geleid bij het maken van soms zelfs complexe programma's, met een methodologie die is gestandaardiseerd voor de hele Techne®-thermocyclerserie.
  • Kleurentouchscreen voor een snelle programma-instelling
  • Snelle opwarmsnelheid van maximaal 3,0 °C/seconde
  • Temperatuurbereik +4 °C tot +100 °C
  • Gradiëntcycli kunnen rechtstreeks met het ³PrimeG-instrument worden gerealiseerd, of door een upgrade van het ³PrimeX-apparaat
  • Protocollen en temperatuurlogboeken worden overgedragen tussen instrumenten en naar de pc via USB
De ³PrimeX middelgrote cyclers bieden alle functies van het ³Prime-instrument, maar hebben een uitgebreide monstercapaciteit en bieden plaats aan 48 microbuisjes van 0,2 ml of 30 buisjes van 0,5 ml. Gradiëntcycli kunnen rechtstreeks met het ³PrimeG-instrument worden gerealiseerd, of door een upgrade van het ³PrimeX-apparaat.
De ³PrimeG is een kleine gradiëntthermocycler die is gebaseerd op alle functies van het ³PrimeX-instrument. De 48-wells blokindeling heeft 8 kolommen voor optimalisatie van de aanhechtingstemperatuur en 6 rijen voor optimalisatie van reagentia zoals MgCl₂ en primerconcentraties. De aanhechtingstemperatuur kan worden geoptimaliseerd over een temperatuursbereik van 14 ºC tussen 30 °C en 80 °C. De gradiëntcalculatorfunctie geeft de temperatuur voor elk van de 8 kolommen, waardoor thermische condities eenvoudig kunnen worden herhaald.
Het verwisselen van thermocyclerblokken dient te worden uitgevoerd door een ervaren onderhoudstechnicus. Voor meer informatie over de beschikbare vervangblokken, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke VWR Customer Service.
*Geregistreerd bij 55 °C