Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (5)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Monsternamepotjes voor sputum
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/37/18989837.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   PP, doorschijnend
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   PP, transparant
Catalogus nummer: (BRND62305)
Leverancier:  Brand
Omschrijving:   PS, transparent with blue PS screw cap
UOM:  1 * 400 ST
Leverancier:  Simport Scientific
Omschrijving:   Speekselafnamesysteem, steriel, SputEm™, met schroefdop en groene transportcontainer met klikdop, Inhoud: 50 ml
UOM:  1 * 72 ST
Leverancier:  BOETTGER, PAUL
Omschrijving:   Optimally clear with reliable fitted screw cap, sterile or standard-hygienic.
Leverancier:  LP ITALIANA SPA
Omschrijving:   Faeces Container, sterile, with screw cap, Inhoud: 25 ml, Hoogte: 80 mm, PP, with spoon, without label, Ø uitw.: 25 mm
Catalogus nummer: (GREI429202_900)
Leverancier:  GREINER BIO ONE
Omschrijving:   Crystal clear containers made of PS with caps.
UOM:  1 * 900 ST
Catalogus nummer: (BOET07.051.2000)
Leverancier:  BOETTGER, PAUL
Omschrijving:   Crystal clear flat bottom tube with fitted push-in-plug.
UOM:  1 * 1.000 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 10
  1  2  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN