U heeft gezocht op: Speciale cuvetten
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (634-0944)
Leverancier: HELLMA
Omschrijving: Optical glass cuvette designed for measuring amplitudes of turbidity.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (KART2618)
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Deze cilindervormige cellen worden met name gebruikt in combinatie met Olli-C-Analyzer.
UOM: 1 * 2.688 ST
Catalogus nummer: (KART2630)
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Cuvetten van polystyreen voor Fibrintimer, gebruikt voor de bepaling van de bloedstollingstijd.
UOM: 1 * 500 ST
Catalogus nummer: (TINT605534)
Leverancier: Lovibond Tintometer
Omschrijving: Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
UOM: 1 * 10 ST
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Deze cuvetsegmenten met twaalf posities zijn speciaal vervaardigd om met de Cobas Mira®-analysator te gebruiken.
Catalogus nummer: (PERCB0017054)
Leverancier: PerkinElmer
Omschrijving: Glass cells designed for easy filling and emptying with no loss of sample.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Cuvetten van polystyreen ontworpen voor de bepaling van de stollingstijd.
Catalogus nummer: (HACHHBK059)
Leverancier: Hach
Omschrijving: UV flow through cuvette for Ganimede N nitrogen analyser.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (LPIT110511)
Leverancier: LP ITALIANA SPA
Omschrijving: Cuvettes for Sherwood coagulometer.
UOM: 1 * 1.000 ST
Catalogus nummer: (SARS68.752)
Leverancier: SARSTEDT
Omschrijving: Polypropylene round opaque cuvette for sample preparation with LKB analyser.
UOM: 1 * 5.000 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom