Overdrachtstank, TE22 Mighty Small™
Leverancier: Hoefer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-2123EA 1369 EUR
HOEFTE22
Overdrachtstank, TE22 Mighty Small™
De TE22 Mighty Small™-overdrachtstank is ontworpen om snel en efficiënt eiwitten en nucleïnezuren van kleine gels over te brengen naar nylon, nitrocellulose of PVDF-membranen.
  • Maximale gelgrootte 9 × 10 cm
  • Voor de overdracht van maximaal vier kleine gels in minder dan een uur
  • Ingebouwd, met aluminium afgedekt koelingskanaal biedt uitstekende temperatuurregeling met niet meer dan een temperatuurverhoging van 5 °C tijdens een gemiddelde run
  • Dankzij superieur tankontwerp kunnen de cassettes een gelijkmatige druk uitoefenen over het geheel, waardoor de gel niet vervormt
  • Kleurgecodeerde cassettes zijn eenvoudig te laden en te gebruiken, waardoor ze altijd in de juiste richting worden geplaatst bij het overbrengen
  • Uniform en sterk elektrisch veld ondersteunt efficiënte en gelijkmatige overdracht
Leveringsinformatie: Elk systeem bevat een onderste kamer met warmtewisselaar, veiligheidsdeksel met hoogspanningsdraden, 2 elektrodepanelen, 4 cassettes, 4 schuimsponzen (6 mm dik), 8 schuimsponzen (3 mm dik), cassettehaak en 25 vellen blottingpapier (9 × 10,5 cm).