Voedingseenheid, PS200HC
Leverancier: Hoefer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-1693EA 981 EUR
HOEFPS200HC
Voedingseenheid, PS200HC
De PS200HC 200 V voeding met hoge spanning is ideaal voor grote elektroforetische blotting-toepassingen en elektroforese runs met lage spanning. Het kleine ontwerp, grote handgreep en eenvoudige bediening maakt de PS200HC eenvoudig te installeren en te gebruiken.
  • Constante spanning of constante stroommodus met automatische crossover
  • 5 - 200 V, 10 - 2000 mA, 200 W
  • 4 sets uitvoeraansluitingen van 4 mm
  • Continue runs of 999 minuten timer
  • Automatisch herstel na stroomstoring
  • Open circuitdetectie
  • Bescherming tegen kortsluiting