Voedingseenheid, PS300B
Leverancier: Hoefer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-1695EA 727 EUR
HOEFPS300B
Voedingseenheid, PS300B
De veelzijdige PS300B-voeding is ontworpen voor de meeste elektroforesetechnieken.
  • Constante spanning of constante stroommodus met automatische crossover
  • 4 sets uitvoeraansluitingen van 4 mm
  • Continue runs of 999 minuten timer
  • Automatisch herstel na stroomstoring
  • Open circuitdetectie
  • Bescherming tegen kortsluiting