Verdampingskolven
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IKAA1905700EA 153 EUR
IKAA1905700
Verdampingskolven
Kolven Kolven voor rotatieverdampers
Borosilicaatglas 3.3.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurverandering door de minimale thermische uitzetting
NS 29/32 genormaliseerd slijpstuk, peervormig, middenhals, dikwandig. Geschikt voor alle standaard IKA® rotatieverdampers; met wit schrijfveld.