Netherlands
Order Entry
L(+)-Ascorbic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Ascorbic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier:  TCI
Certificaten
undefined
L(+)-Ascorbic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier:  TCI
Certificaten
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White powder to crystal
  • Purity (Iodometric Titration):
    min. 99.0 %
  • Specific rotation [a]20/D:
    +20.5 to +21.5deg (C=10, H2O)
  • Solubility in Water:
    almost transparency
Specificatie testresultaten
Gerelateerde informatie
Productinformatie
  • Catalogus #
    Leverancier #
    Pack type
    Pk
    Beschikbaarheid
    Prijs
  • TCIAA0537-25G
    A0537-25G
    Glass bottle
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 18,70 €
    18,70 €
    1 * 25 g
       18,70 €
    Supplier Article Number: A0537-25G
    Local Article Number: TCIAA0537-25G
  • TCIAA0537-500G
    A0537-500G
    Glass bottle
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 66,00 €
    66,00 €
    1 * 500 g
       66,00 €
    Supplier Article Number: A0537-500G
    Local Article Number: TCIAA0537-500G