Netherlands
Order Entry
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Irriterend
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverancier:  TCI
Certificaten
undefined
Irriterend
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverancier:  TCI
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to Light yellow powder to crystal
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
  • Melting point:
    118.0 to 122.0 deg-C
Specificatie testresultaten
Gerelateerde informatie
Productinformatie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Beschikbaarheid
    Prijs
  • TCIAT2651-5G
    T2651-5G
    Glass bottle
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 28,60 €
    28,60 €
    1 * 5 g
       28,60 €
    Supplier Article Number: T2651-5G
    Local Article Number: TCIAT2651-5G
  • TCIAT2651-25G
    T2651-25G
    Glass bottle
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 123,00 €
    123,00 €
    1 * 25 g
       123,00 €
    Supplier Article Number: T2651-25G
    Local Article Number: TCIAT2651-25G
Frequently Bought Together