Netherlands
Order Entry
Glycylglycylglycine (Gly-Gly-Gly)
Glycylglycylglycine (Gly-Gly-Gly)
Leverancier:  TCI
Certificaten
undefined
Glycylglycylglycine (Gly-Gly-Gly)
Leverancier:  TCI
Specificaties
  • CAS No.:
    556-33-2
  • Form:
    Crystal
  • MDL No.:
    MFCD00036223
  • Protein synonyms:
    Triglycine|H-Glu(Gly-him)-OH
  • Protein/peptide name:
    Glycylglycylglycine (Gly-Gly-Gly)
  • Purity:
    >98,0% (T)
  • Molecular weight:
    191,14 g/mol
  • Molecular formula:
    C₆H₁₁N₃O₄
Specificaties
Gerelateerde informatie
Productinformatie
  • Catalogus #
    Leverancier #
    Pack type
    Pk
    Beschikbaarheid
    Prijs
  • TCIAG0126-5G
    G0126-5G
    Glass bottle
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 61,60 €
    61,60 €
    1 * 5 g
       61,60 €
    Supplier Article Number: G0126-5G
    Local Article Number: TCIAG0126-5G
  • TCIAG0126-25G
    G0126-25G
    Glass bottle
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 209,00 €
    209,00 €
    1 * 25 g
       209,00 €
    Supplier Article Number: G0126-25G
    Local Article Number: TCIAG0126-25G