Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid ≥98%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H53025.MDEA 950 EUR
H53025.MD
Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid ≥98%
Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid
Formule: C₈H₈B₂O₅
MW: 205,77 g/mol
Smeltpunt: 293…295 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08436058
CAS nummer: 913835-69-5