Gekoelde incubatoren met Peltier-technologie, KT-serie
Leverancier: Binder
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
390-0930EA 7490 EUR
390-0930 390-0928 390-0929
Gekoelde incubatoren met Peltier-technologie, KT-serie
Incubatoren Gekoelde incubatoren
Deze energiezuinige gekoelde incubatoren zijn ontworpen voor gebruik in het temperatuurbereik van 4 tot 100 °C. Ze hebben een Peltier-koelsysteem voor nauwkeurig geregeld afkoelen tot 4 °C in combinatie met krachtige conventionele verwarming. De eenheid heeft een eenvoudig te reinigen roestvrijstalen interieur en een interne deur van veiligheidsglas. De incubatoren zijn ideaal voor gebruik in microbiologie, genetica, zoölogie, de voedsel- en drankenindustrie, medicijnen, forensisch onderzoek, farmaceutische en cosmetische industrie. USB-poort voor het aflezen van gegevens en Ethernet-interface voor communicatiesoftware APT-COM™ DataControlSystem.
  • Ter bescherming van gevoelige monsters en met een condensatievrij interieur
  • Elektronisch geregelde APT.line™-voorverwarmingskamertechnologie met krachtige conventionele verwarming, zorgt voor snelle koelingstijden en korte opwarmtijden
  • Gebruikersvriendelijke controller met LCD-scherm geeft belangrijke parameters in een oogopslag, met druk/draaiknop, variabele programmeeropties en voor opslag van maximaal 100 programma's met 2 GB intern geheugen
  • Desinfectiecyclus bij 100 °C voor minder risico op verontreiniging
  • Onafhankelijk instelbaar temperatuurbeveiligingsapparaat klasse 3.1 met optisch en akoestisch alarm, opslag van monsters en de incubator
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met twee roestvrijstalen legplaten en Binder-testcertificaat. Een breed scala aan opties zoals doorvoer, interne stopcontacten en binnenverlichting zijn verkrijgbaar. Kalibratie en validatie voor GLP-conformiteit zijn mogelijk, contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor.