VWR®, Werkbroek
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
113-06822EA 85.5 EUR
113-06822 113-06823 113-06824 113-06818 113-07386 113-07387 113-07388 113-07389 113-07379 113-06820 113-06821 113-07390 113-07380 113-07391 113-07392 113-07381 113-07382 113-07383 113-07384 113-07385 113-06819
VWR®, Werkbroek
Werkkleding
Duurzame broeken vervaardigd van 65% polyester en 35% katoen. Het materiaal is voorgekrompen, waardoor de kleding niet meer krimpt in de was.
  • Riem met riemlussen en knoop
  • Twee zakken aan voor- en achterzijde, grote zijzak met drukknopen, kleine binnenzak
  • Zakken voor duimstok en mobiele telefoon
Gewicht: 245 g/m²