De ChromasterUltra Rs is het resultaat van velen jaren onderzoek, ontwikkeling en overleg met de klant. Dit heeft geleid tot de introductie van het meest geavanceerde, robuuste en gebruiksvriendelijke UHPLC-systeem dat momenteel te koop is. Hitachi-High Technologies is wereldleider op het gebied van vloeistofregulering en optische analyse-, evenals in hoogwaardige elektronica. Hitachi heeft geprobeerd kennis uit deze drie hoofddisciplines te combineren en een chromatografie-instrument te maken dat het best voldoet aan de moderne eisen. Om een afspraak te maken voor een demonstratie met een van onze experts, kunt u een e-mail sturen naar chromatography@eu.vwr.com.
- Very high pressure rating (1400 bar) for high resolution columns
- High pressure gradient with integrated solvent selector (2×2)
- Integrated degasser and washing pump
- Extremely sensitive DAD with capillary flow cell technology
- Very low noise and high resolution detectors
- Adaptable cooled autosampler for maximised flexibility
- Big column oven with optional six-column selector
- Integrated waste tank and solvent organiser
For the ChromasterUltra Rs UHPLC system there are many different chromatography software packes available, e.g. Hitachi Chromaster Ultra System Manager, Waters Empower 3 and Agilent Openlab EZChrom Edition.
ChromasterUltra Rs UHPLC 6170-pomp
Pompsysteem: Hoge druk, binaire gradiënt. Met Liquid Beat-technologie voor handhaving van een zeer stabiele gradiënt
Maximumdruk : 1400 bar (140 MPa)
Mixer: 55µl-mixer met dubbele spiraalelementen voor optimale gradiënt. (Standaard twee mixers meegeleverd)
Behandeling van oplosmiddelen: Ontgassingseenheid voor 6 oplosmiddelen. Selector voor 4 oplosmiddelen (twee per pomp)
ChromasterUltra Rs UHPLC 6270 automatisch monsternameapparaat
Bereik injectievolume: 0,1 tot 500 µl (afhankelijk van geïnstalleerde lus)
Carry-over: <0,001%
Monstercapaciteit: 120 x 1,5ml-vials (andere, optionele monsterplaten beschikbaar)
Verwarming/koeling: 1 - 45 °C (Peltier-blok)
ChromasterUltra Rs 6310 UHLPC Peltier-kolomoven
Temperatuurbereik: 4 - 90 °C
Capaciteit: 3× 300 mm-kolommen zonder MEM-aansluiting, 3× 250 mm-kolommen met MEM-aansluiting
Kolomkoppeling: MEM-kolomaansluiting - kolomaansluiting met vrijwel geen dood volume geschikt voor alle kolomfabrikanten
ChromasterUltra Rs 6430-diodearraydetector
Golflengtebereik: 190 - 650 nm (D 2-lamp met Hg-lamp voor golflengtecontrole)
Doorstroomcel: Capillaire, totale reflectie-doorstroomcel van 10 mm. Volume 2,2 µl (optionele doorstroomcel van 65 mm: volume 14 µl)
Geluid: ≤0,5 x 10-5 AU/uur (4 nm spleetbreedte, responstijd = 2 sec. bij 250 nm met 0,5 ml/min MeOH)
Lineariteit absorptie: 2,0 AU (5%) bij 250 mm
ChromasterUltra Rs 6420 UV-Vis-detector
Golflengtebereik: 190 - 900 nm (D2 en W-lampen met Hg-lamp voor golflengtecontrole)
Doorstroomcel: Standaard doorstroomcel met optisch pad van 5 mm, 3,5 µl
Geluid: <0,5 x 10 - 5 AU/uur