Gelaatscherm, Sphere
Leverancier: Bollé Safety
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Sphere
111-1024EA 25.39 EUR
111-1024
Gelaatscherm, Sphere
Gelaatsschermen
Dit beschermende gelaatscherm met PC-lens biedt bescherming tegen UV-stralen en electrische schokken door kortsluiting.
  • Gezichtsveld van 180°
  • Verstelbare kap en hoofdband
  • Past zich aan aan alle vormen en toepassingen
Gewicht: 355 g
Certificaten: EN 166.