Filtratie-apparaat
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
516-0431EA 657.22 EUR
516-0431 SCOT257106304
Filtratie-apparaat
Filters Membraanfiltersystemen
Filtration apparatus with unit made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3, PTFE insert and anodised aluminium clamp.
  • Trechter met schaalverdeling
  • Alle onderdelen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen
Typische toepassingen: grove en ultrafijne filtratie, filtratie van HPLC-media, residuanalyse. Filterpapier, membraanfilters (47 mm) of glazen filters kunnen worden gebruikt voor filtratie.